Merck
GF20633655
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 0.5m coil, 0.05mm thickness
Synonym(e):
AG060220
Größe auswählen
1 EA
454,00 €
454,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
454,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
454,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 206-336-55
L × Dicke
0.5 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)