Merck
GF10042603
Nickel silver alloy, Cu64Ni12Zn24
foil, 0.5m coil, 0.125mm thickness
Synonym(e):
CZ080300
Größe auswählen
1 EA
319,00 €
319,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
319,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
319,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 100-426-03
L × Dicke
0.5 m × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)