Merck
GF08673677
Silver-zirconium-copper alloy, Ag97Zr2Cu1
powder, 45micron max. particle size, atomized, 50g
Synonym(e):
AA146010
Größe auswählen
1 EA
651,00 €
651,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
651,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
651,00 €
Voraussichtliches Versanddatum25. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder (atomized)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 086-736-77
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)