Merck
E9404
Sigma-Aldrich
Acetursäure-ethylester
98%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CONHCH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
145.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
white
bp
260 °C/712 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
43-46 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CCOC(=O)CNC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-10-6(9)4-7-5(2)8/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChIKey
AMBDTBHJFINMSE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)