Wichtige Dokumente
901627
Pym-DATB Catalyst
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: catalyst
SMILES String
B21N3B(OB(O2)c7c(cccc7)c8ncnc9c8NB(c%10c9cccc%10)O)c4c(cccc4)c5ncnc(c53)c6c1cccc6
InChI
1S/C32H20B4N6O3/c43-33-23-13-5-1-9-19(23)27-31(41-33)28(38-17-37-27)22-12-4-8-16-26(22)36-44-34-24-14-6-2-10-20(24)29-32-30(40-18-39-29)21-11-3-7-15-25(21)35(45-36)42(32)34/h1-18,41,43H
InChIKey
UJSSLUDYAHIVLK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
Shibasaki's research focuses on novel asymmetric catalytic systems for streamlined synthesis of enantioenriched chiral building blocks.