Merck
E19804
Sigma-Aldrich
Ethyl-2-Cyclohexanonacetat
97%
Synonym(e):
Ethyl-2-oxocyclohexan-acetat
Größe auswählen
25 G
162,00 €
162,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
162,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(O=)C6H9CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
162,00 €
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.458 (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOC(=O)CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C10H16O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h8H,2-7H2,1H3
InChIKey
ZZWSNYNCRUZSPR-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
enthält Methylester
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)