Wichtige Dokumente
E1055
Epichlorhydrin
99%
Synonym(e):
(±)-Epichlorhydrin, (±)-2-(Chlormethyl)oxiran, 1-Chlor-2,3-epoxypropan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Dampfdruck
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
779 °F
Expl.-Gr.
21 %
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−57 °C (lit.)
Dichte
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChIKey
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
82.4 °F
Flammpunkt (°C)
28 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?