Merck
DWKW216956
Wheaton Weithalsflasche
wide-mouth amber soda-lime glass bottle, capacity (125 mL), flat vinyl liner
Synonym(e):
W216956
Größe auswählen
180 EA
324,00 €
324,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
180 EA
324,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
324,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
PVC liner
flat vinyl liner
polypropylene cap
wide-mouth amber soda-lime glass bottle
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
with cap
with cap
Verpackung
case of 180 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® W216956
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(54 mm) (95 mm) (349 mm)
Kapazität
(125 mL)
Fitting
38-400 neck
38-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal for storage of light sensitive samples or dry powders
  • Easy removal of contents
  • HAZCOM labels, provided in each case of bottles with the exception of bulk packs, allow for ID of content and safety notification
  • Tamper Evident Seal keeps bottle sealed, protecting contents from accidental misuse (not included in bulk packs)
  • Amber, USP Type III soda-lime glass
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)