Merck
DWKCP0500P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Molded Graduations
class B, capacity 500 mL
Synonym(e):
CP0500P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NA.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CP0500P
Kapazität
500 mL
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)