Wichtige Dokumente
DWK986740
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
transparent PET bottle, capacity (20), screw cap, case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Synonym(e):
986740
Größe auswählen
458,00 €
Größe auswählen
About This Item
458,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
foamed PE liner
transparent PET bottle
white polypropylene cap
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 1,000 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986740
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (61 mm) (375 mm)
Kapazität
(20)
Fitting
22-400 neck
22-400
Allgemeine Beschreibung
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)