Merck
DWK286218204
DURAN® silicone rubber seal
GL 32 neck, diam. × thickness (29 mm) (16 mm)
Synonym(e):
286218204
Größe auswählen
10 EACH
45,80 €
45,80 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
45,80 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
45,80 €
Check Cart for Availability
Materialien
silicone seal
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 286218204
Durchm. × Dicke
(29 mm) (16 mm)
Fitting
GL 32 neck
Allgemeine Beschreibung
Suitable for PBT screw cap
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)