Merck
DWK241935402
DURAN® Erlenmeyer flask with standard ground joint
flask capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/29
Synonym(e):
241935402
Größe auswählen
10 EACH
333,00 €
333,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
333,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
333,00 €
Voraussichtliches Versanddatum15. April 2025
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Verbindung
joint: ST/NS neck24/29
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 241935402
Kolbenkapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Tight closure due to standard ground joint. Fired-on, highly durable white print. Easy mixing due to conical form
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Complies with DIN ISO 4797• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass• Easy-to-read graduated scale allows the approximate measurement of the flask contents.• Tight closure due to standard ground joint• The conical shape of the flask makes mixing of the contents easier• Fired-on, highly durable white print
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)