Merck
DWK209625
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 30 mL, high-density polyethylene bottle, amber bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 33 mm × 69 mm, 28-410
Synonym(e):
209625
Größe auswählen
72 EACH
232,00 €
232,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
72 EACH
232,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
232,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
amber bottle
high-density polyethylene bottle
wide-mouth bottle
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209625
Flaschendurchm. × H
33 mm × 69 mm
Kapazität
30 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)