Merck
DWK209049
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 500 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 72 mm × 171 mm, 28-410
Synonym(e):
209049
Größe auswählen
48 EACH
192,00 €
192,00 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
48 EACH
192,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
192,00 €
Check Cart for Availability
Materialien
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
Verpackung
pkg of 48 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209049
Flaschendurchm. × H
72 mm × 171 mm
Kapazität
500 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)