Merck
DWK209041
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 4 mL, high-density polyethylene bottle, narrow-mouth bottle, natural bottle, bottle diam. × H 16 mm × 39 mm, 13-425
Synonym(e):
209041
Größe auswählen
72 EACH
92,20 €
92,20 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Größe auswählen
Ansicht ändern
72 EACH
92,20 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
92,20 €
Versandbereit am15. April 2025Details
Materialien
high-density polyethylene bottle
narrow-mouth bottle
natural bottle
Verpackung
pkg of 72 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 209041
Flaschendurchm. × H
16 mm × 39 mm
Kapazität
4 mL
Leistungsmerkmale und Vorteile
Superior double seal closure for leak resistance
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)