Merck
D79004
Sigma-Aldrich
1,5-Dicyanopentan
98%
Synonym(e):
Pimelinsäuredinitril, Heptandinitril, Pentamethylen-dicyanid
About This Item
Lineare Formel:
NC(CH2)5CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.17
Beilstein:
1742138
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.441 (lit.)
bp
175-176 °C/14 mmHg (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CCCCCCC#N
InChI
1S/C7H10N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-5H2
InChIKey
LLEVMYXEJUDBTA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1