D77001
Adiponitril
99%
Synonym(e):
Adiponitril
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.01 mmHg ( 40 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
1022 °F
Expl.-Gr.
4.99 %
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
295 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1-3 °C (lit.)
Dichte
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N#CCCCCC#N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-4H2
InChIKey
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
325.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
163 °C - closed cup