Merck
D209007
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-1-Indenon
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
153-154 °C (lit.)
SMILES String
O=C1c2ccccc2C(c3ccccc3)=C1c4ccccc4
InChI
1S/C21H14O/c22-21-18-14-8-7-13-17(18)19(15-9-3-1-4-10-15)20(21)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
InChIKey
POVRXYLNLVVNGW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)