Merck
D206709
Sigma-Aldrich
2,2-Diphenylethylamin
96%
Größe auswählen
5 G
28,84 €
25 G
102,90 €
28,84 €
Listenpreis41,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
28,84 €
25 G
102,90 €
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2CHCH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
28,84 €
Listenpreis41,20 €Sparen Sie 30%
Versandbereit am22. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-49 °C (lit.)
SMILES String
NCC(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H15N/c15-11-14(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11,15H2
InChIKey
RXMTUVIKZRXSSM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Anna Munder et al.
MedChemComm, 10(2), 280-293 (2019-03-19)
Pancreatic β-cell membranes and presynaptic areas of neurons contain analogous protein complexes that control the secretion of bioactive molecules. These complexes include the neuroligins (NLs) and their binding partners, the neurexins (NXs). It has been recently reported that both insulin