Wichtige Dokumente
D150606
3,4-Dimethylbenzylchlorid
technical grade, 60%
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Konzentration
60%
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
116-117 °C/24 mmHg (lit.)
Dichte
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(CCl)cc1C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?