Wichtige Dokumente
D142700
2-(Dimethylaminomethyl)-3-hydroxypyridin
97%
Synonym(e):
2-Dimethylaminomethyl-3-pyridinol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
bp
98 °C/4 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
56-59 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)Cc1ncccc1O
InChI
1S/C8H12N2O/c1-10(2)6-7-8(11)4-3-5-9-7/h3-5,11H,6H2,1-2H3
InChIKey
NUMYETXZBQVFDX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?