Merck
D137200
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxytoluol
98%
Größe auswählen
25 G
176,00 €
176,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
176,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H3(OCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
176,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
39-41 °C (lit.)
SMILES String
COc1cccc(OC)c1C
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-8(10-2)5-4-6-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
FPEUDBGJAVKAEE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)