Merck
D126802
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropyl-2-Thioharnstoff
99%
Synonym(e):
1,3-Bis(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Di(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Diisopropylthiourea, N,N′-Bis(1-methylethyl)thiourea, N,N′-Diisopropylthiourea
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CHNHCSNHCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.28
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
143-145 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)NC(=S)NC(C)C
InChI
1S/C7H16N2S/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)
InChIKey
KREOCUNMMFZOOS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges