Merck
D125202
Sigma-Aldrich
2-Diisopropylamino-ethylchlorid -hydrochlorid
97%
Synonym(e):
2-Chlor-N,N-diisopropylethylamin -hydrochlorid, N-(2-Chlorethyl)-diisopropylamin -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2Cl · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.15
Beilstein:
3551603
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
129-132 °C (lit.)
SMILES String
Cl.CC(C)N(CCCl)C(C)C
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)