Merck
20425
Sigma-Aldrich
tert.-Butyloxy-bis-(dimethylamino)-methan
technical
Synonym(e):
Bis-(dimethylamino)-tert.-butyloxymethan
Größe auswählen
10 ML
287,00 €
50 ML
889,00 €
287,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
287,00 €
50 ML
889,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCH[N(CH3)2]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.28
Beilstein:
1901973
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
287,00 €
Versandbereit am07. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
bp
50-55 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
CN(C)C(OC(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H22N2O/c1-9(2,3)12-8(10(4)5)11(6)7/h8H,1-7H3
InChIKey
HXRAMSFGUAOAJR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of pyrroloquinazolines as photochemotherapeutic agents
  • Enanatioslective formal synthesis of the Cinchona alkaloid quinine via stereoselective intermolecular radical addition
  • Synthesis of camptothecin via intramolecular isomuenchnone cycloaddition reaction
  • Aminomethylenation reactions
Hinweis zur Analyse
mixture of tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane, tris(dimethylamino)methane and N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
Sonstige Hinweise
Review[1]; Mild condensation reactions[2]
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
41 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W. Haefliger et al.
Tetrahedron Letters, 25, 285-285 (1984)
R.F. Abdulla et al.
Tetrahedron, 35, 1675-1675 (1979)