Wichtige Dokumente
8.14553
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride
for synthesis
Synonym(e):
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-diisopropylamine hydrochloride
Größe auswählen
100 G
59,50 €
250 G
59,00 €
59,50 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
59,50 €
250 G
59,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H19Cl2N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
224-238-1
NACRES:
NA.22
59,50 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
crystals
Wirksamkeit
96.75 mg/kg LD50, oral (Rat)
197 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH-Wert
4.0-4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
131-134 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].ClCCN(C(C)C)C(C)C.[H+]
InChI
1S/C8H18ClN.ClH/c1-7(2)10(6-5-9)8(3)4;/h7-8H,5-6H2,1-4H3;1H
InChIKey
IUSXYVRFJVAVOB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-(Diisopropylamino)-ethylchloride hydrochloride commonly used as a building block in alkylation reactions to introduce diisopropylaminoethyl groups into various substrates, it can act as a ligand in the formation of metal complexes.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch): ≥ 98.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 130 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 133 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable