CLS999818
Corning® phenolic cap, PTFE liner
18-415 thread
Synonym(e):
black phenolic, phenolic caps, screw caps, Corning® 9998
Größe auswählen
134,00 €
Größe auswählen
About This Item
134,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE liner
black phenolic cap
Hersteller/Markenname
Corning 9998-18
Höhe
~17.5 mm
Fitting
18-415 thread
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)