Merck
CLS982525X
Pyrex® Kultur-Röhrchen mit Schraubverschluß
O.D. × L 25 mm × 200 mm
Synonym(e):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 9825
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
cap (Rubber Liner)
round bottom tube
Gewindegröße
24-410
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 144
pack of 48
Hersteller/Markenname
Corning 9825-25X
AD × L
25 mm × 200 mm
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Kunststoffkappe mit hitze- und dampfresistenter Gummidichtung; weißes Emaille-Markierungsfeld
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)