Merck
CLS834040
Pyrex® heavy duty pour-out centrifuge tube with short conical bottom
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 118 mm
Synonym(e):
Corning® 8340
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
conical bottom tube (Short)
Verpackung
case of 12
pack of 4
Hersteller/Markenname
Corning 8340-40
AD × L
29 mm × 118 mm
Kapazität
40 mL
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)