Merck
CLS810150
Pyrex® centrifuge tube with colored graduations, beaded rim
capacity 50 mL
Synonym(e):
Corning® 8101
About This Item
UNSPSC-Code:
41121703
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
conical bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
case of 1
pack of 1
Hersteller/Markenname
Corning 8101-50
AD × L
28 mm × 135 mm
Kapazität
50 mL
Farbe
clear
Allgemeine Beschreibung
Tubes have sharp, colored enamel graduations and markings. Precision formed tips and uniform walls throughout for a high degree of accuracy and mechanical strength.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)