CLS7995150
Pyrex® hybridization tubes, graduated with screw cap
I.D. × L 35 mm × 150 mm
Synonym(e):
Corning® 7995
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
cap (Plug seal)
flat bottom tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations
Verpackung
case of 2
pack of 2
Hersteller/Markenname
Corning 7995-150
ID × L
35 mm × 150 mm
Kappendurchm.
54 mm
Kappengewinde
45
Farbe
clear
Kapazität
100 mL
Eignung
suitable for (for use in hybridization chambers)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)