CLS7077B1
Pyrex® Shorty serological pipettes, disposable, sterile, plugged, individually wrapped
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Synonym(e):
Corning® 7077B
Größe auswählen
382,00 €
Größe auswählen
About This Item
382,00 €
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
Sterilität
sterile
Hersteller/Markenname
Corning 7077B-1
Messbereich Volumen
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Länge
215 mm
Kapazität
1 mL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)