CLS706402L
Pyrex® VISTA™ volumetric flask, Class A
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 70640
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
long
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 2
Hersteller/Markenname
Corning 70640-2L
Kapazität
2,000 mL
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Pyrex® VISTA™ 2L volumetric flasks provide precise volume measurement.
- The necks are tooled for No. 9 glass stoppers.
- The graduation line is sharp and permanent blue block letters make the inscription easy to read.
- The product withstands repeated standard autoclave cycles of 121°C.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)