Merck
CLS615969L
PYREXPLUS® coated solution bottles
capacity 9.5 L
Synonym(e):
Corning® 61596
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Corning 61596-9L
Kapazität
9.5 L
Allgemeine Beschreibung
Features a protective plastic coating that helps prevent glass from shattering and reduces any spills. Fully autoclavable (121°C) and resistant to thermal shock. Graduated in 500mL increments with black enamel. Uses rubber stopper no. 12.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)