CLS615002L
PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating
capacity 2000 mL
Synonym(e):
Corning® 61500
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
Stopfengröße
29
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap
Hersteller/Markenname
Corning 61500-2L
Kapazität
2000 mL
Durchm. × H
113 mm × 248 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)