CLS612204L
PYREXPLUS® aspirator bottle, with protective coating, outlet for tubing
capacity 4,000 mL
Synonym(e):
Corning® 61220
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Stopfengröße
10 (rubber)
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap: no
Hersteller/Markenname
Corning 61220-4L
Kapazität
4,000 mL
Durchm. × H
165 mm × 289 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)