Merck
CLS56402L
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 2,000 mL
Synonym(e):
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
long
Stopfengröße
27
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
pack of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 5640-2L
tol. measuring range
0.50 mL
Kapazität
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)