Merck
CLS563550
Pyrex® wide mouth micro volumetric flask with Pyrex® ST stopper
capacity 50 mL
Synonym(e):
Corning® 5635
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Stopfengröße
13
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
class A
closure type ST stopper
Verpackung
case of 6
Hersteller/Markenname
Corning 5635-50
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
The heavy duty, wide mouth facilitates filling and mixing.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)