Merck
CLS5400125
Pyrex® iodine determination flask, with Pyrex® ST stopper
capacity 125 mL
Synonym(e):
flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, glass flasks, Corning® 5400
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
wide-mouth
Verbindung
joint ST/NS stopper22
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type ST stopper
Verpackung
case of 12
Hersteller/Markenname
Corning 5400-125
Kapazität
125 mL
Allgemeine Beschreibung
Flasks are blown in specillay designed molds, thereby insuring uniformity and proper contour. The stopper projects above the liquid seal trough to facilitate removal.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)