Merck
CLS52300650
Pyrex® low actinic tube condenser, ST joint
joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Corning® 52300
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verbindung
joint: ST/NS24/40
AD × L
13 mm × 650 mm
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)