CLS3606060C
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 60 mL, porosity 40-60 μm
Synonym(e):
Corning® 36060
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Corning 36060-60C
Kapazität
60 mL
Scheibendurchm.
40 mm
Porengröße
40-60 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)