Merck
SYNF364014C
Synthware Buchner funnel with inner joint
60 mL, joint: ST/NS 14/20, frit O.D. 40 mm, porosity: coarse
Synonym(e):
Synthware F364014C, glass filter funnel
Größe auswählen
1 EA
82,40 €
82,40 €
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
82,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
82,40 €
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F364014C
Kapazität
60 mL
60 mL
Fritte AD
40 mm
Allgemeine Beschreibung
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)