Merck
CLS3294030M
Pyrex® Glas-Filtertiegel Typ Gooch
capacity 30 mL, porosity 10-15 μm
Synonym(e):
Corning® 32940
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Corning 32940-30M
Kapazität
30 mL
Scheibendurchm.
30 mm
Porengröße
10-15 μm porosity
Allgemeine Beschreibung
Mit Fritte. Besonders geeignet für analytische Arbeiten, bei denen Niederschläge bis zur Gewichtskonstanz getrocknet werden müssen. Auch für höhere Temperaturen geeignet. Extreme Temperatursprünge sollten jedoch vermieden werden.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)