CLS31770500C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 500 mL, porosity 40-60 μm
Synonym(e):
Corning® 31770
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Leistungsmerkmale
cap
fritted
Verpackung
case of 1 ea
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Corning 31770-500C
Kapazität
500 mL
Durchm. × H
63 mm × 290 mm
Porengröße
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)