Merck
CLS31757
Pyrex® Trockenwannen
capacity 1.75 L, L × W × H 11 in. × 7 in. × 1 1/2 in.
Synonym(e):
Corning® 3175
About This Item
UNSPSC-Code:
41122800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
borosilicate glass
oval
Verpackung
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Corning 3175-7
L × B × H
11 in. × 7 in. × 1 1/2 in.
Kapazität
1.75 L
Allgemeine Beschreibung
Material: Borosilikat-Glas, universell geeignet zum Einlegen, Trocknen, Färben. Autoklavierbar. Geeignet für Papier oder Gel-Elektrophorese oder Papier-Chromatographie.
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)