CLS3062100
Pyrex® class A serialized/certified single metric scale graduated cylinder
volume 100 mL
Synonym(e):
Corning® 3062
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 1.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3062-100
tol. measuring range
0.50 mL
Volumen
100 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)