Merck
CLS30422L
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder
volume 2,000 mL
Synonym(e):
Corning® 3042
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 20.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3042-2L
tol. measuring range
12.0 mL
Volumen
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Calibrated "to contain"
  • Single metric scale
  • White enamel scale against red band
  • Removable PE bumperguard
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)