CLS3025250
Pyrex® double metric scale economy grade graduated cylinder
volume 250 mL
Synonym(e):
Corning® 3025
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
subdivision 2.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 3025-250
tol. measuring range
±5%
Volumen
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Calibrated "to contain"
- double metric scale
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)