Merck
CLS29822L
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 2,000 mL
Synonym(e):
Corning® 2982
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
subdivision 20.0 mL
Hersteller/Markenname
Corning 2982-2L
tol. measuring range
10.0 mL
Volumen
2,000 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Single metric scale
  • Calibrated "to contain"
  • White enamel graduations
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)