Merck
CLS15952X
Pyrex® solution bottle
capacity 9,500 mL, Bottle shape
Synonym(e):
glass bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Leistungsmerkmale
autoclavable
cap: no
Hersteller/Markenname
Corning 1595-2X
Verfügbarkeit
not available in EU
Kapazität
9,500 mL
Durchm. × H
187 mm × 470 mm
Allgemeine Beschreibung
These Pyrex bottles are designed for storage of solutions and are ideal for media preparation. Necks are tooled to increase mechanical strength and for uniform stopper fit.
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)